1-Brom-2-(brommethyl)naphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H50240.03EA
456
CHF
H50240.03
1-Brom-2-(brommethyl)naphthalin ≥98%
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Formel:
C₁₁H₈Br₂ MW: 299,99 g/mol Melting Pt: 108 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00046369 CAS-Nummer: 37763-43-2 UN: 3261 ADR: 8,III |