4-tert-Butylphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Supplier: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
454648-5GEA 284 CHF
454648-5G
4-tert-Butylphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00060127
CAS Number: 32703-79-0
EINECS: 251-165-2