5-Methylisophthalsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B25496.03EA
77
CHF
B25496.03
B25496.06
5-Methylisophthalsäure ≥98%
5-Methylisophthalsäure
Formel:
C₉H₈O₄ MW: 180,16 g/mol Melting Pt: 296…300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013986 CAS-Nummer: 499-49-0 EINECS: 207-881-2 |