4-Brom-trans-stilben ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H30189.06EA
405
CHF
H30189.06
H30189.03
4-Brom-trans-stilben ≥98%
4-Brom-trans-stilben
Formel:
C₁₄H₁₁Br MW: 259,15 g/mol Melting Pt: 138…140 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00155020 CAS-Nummer: 13041-70-8 |