3-Ethoxypropionsäure ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
TCIAE0053-5MLEA 52.5 CHF
TCIAE0053-5ML TCIAE0053-25ML
3-Ethoxypropionsäure ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
3-Ethoxypropionsäure
Formel: C₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00058997
CAS-Nummer: 4324-38-3
EINECS: 224-357-9
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/58/28967658.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %