2'-Methyl-4'-nitroacetanilid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B22054.06EA
122
CHF
B22054.06
2'-Methyl-4'-nitroacetanilid ≥97%
2'-Methyl-4'-nitroacetanilid
Formel:
C₉H₁₀N₂O₃ MW: 194,19 g/mol Melting Pt: 198…200 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00033896 CAS-Nummer: 2719-15-5 |