4-Amino-2,3-difluorphenol 98%
|
Gefahr
|
H31555.03EA
265
CHF
H31555.03
4-Amino-2,3-difluorphenol 98%
4-Amino-2,3-difluorphenol
Formel:
C₆H₅F₂NO MW: 145,11 g/mol Melting Pt: ∼ 153 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094494 CAS-Nummer: 163733-99-1 |