2-(Difluormethoxy)-5-fluorbenzonitril 95%, JRD
|
Gefahr
|
H31695.MDEA
74.2
CHF
H31695.MD
H31695.03
2-(Difluormethoxy)-5-fluorbenzonitril 95%, JRD
2-(Difluormethoxy)-5-fluorbenzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO MW: 187,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832329 CAS-Nummer: 1017778-48-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |