2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS2589G1EA 469 CHF
ACTIAS2589G5 ACTIAS2589G1
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Formula: C₈H₃Cl₂FN₂
CAS Number: 959237-64-0