2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H50377.03EA
355
CHF
H50377.03
H50377.06
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClN₂O₂S₂ MW: 234,68 g/mol Melting Pt: 145…147 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068049 CAS-Nummer: 73713-79-8 UN: 3261 ADR: 8,III |