Thiophen-2-ethylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO354270050EA
122
CHF
ACRO354270050
ACRO354270010
Thiophen-2-ethylamin 98%
Thiophen-2-ethylamin
Formel:
C₆H₉NS MW: 127,21 g/mol Siedepunkt: 103…105 °C (15 mmHg) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00051495 CAS-Nummer: 30433-91-1 EINECS: 250-196-9 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |