2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol ≥98%
Supplier: Alfa Aesar
A18249.06EA 106 CHF
A18249.06
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol ≥98%
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O₃S
Melting Pt: 50…53 °C
MDL Number: MFCD00041757
CAS Number: 22381-54-0
EINECS: 000-000-0