(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
Supplier: Alfa Aesar
L12880.06EA 101 CHF
L12880.06
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₇Cl₂NO
Melting Pt: 216…218 °C
MDL Number: MFCD00082745
CAS Number: 78433-88-2
EINECS: 000-000-0