1,4-Diamino-2,3-dicyano-9,10-anthraquinone
Supplier: TCI EUROPE
TCIAD2148-25GEA 58.65 CHF
TCIAD2148-25G
1,4-Diamino-2,3-dicyano-9,10-anthraquinone
1,4-Diamino-2,3-dicyano-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₆H₈N₄O₂
MDL Number: MFCD00053082
CAS Number: 81-41-4
EINECS: 201-347-2