6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Supplier: TCI EUROPE
TCIAB3034-1GEA 89.7 CHF
TCIAB3034-1G TCIAB3034-5G
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Formula: C₅H₃BrN₄
MDL Number: MFCD04060716
CAS Number: 92276-38-5
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/76/28934476.jpg