2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B23223.06EA
317
CHF
B23223.06
B23223.03
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazol 98%
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Formel:
C₁₃H₁₀N₂S MW: 226,30 g/mol Melting Pt: 153…156 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00046452 CAS-Nummer: 21331-43-1 EINECS: 000-000-0 |