3-Hydroxy-1,8-naphthalsäureanhydrid ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
Achtung
TCIAH0278-5GEA 599 CHF
TCIAH0278-5G
3-Hydroxy-1,8-naphthalsäureanhydrid ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
3-Hydroxy-1,8-naphthalsäureanhydrid
Formel: C₁₂H₆O₄
MW: 214,17 g/mol
MDL Number: MFCD00059759
CAS-Nummer: 23204-36-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency