HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20206G25EA 50 CHF
ACTIAS20206G25 ACTIAS20206G100 ACTIAS20206G500 ACTIAS20206G5
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
MW: 380,2 g/mol
MDL Number: MFCD00274639
CAS-Nummer: 148893-10-1