Reinecke-Salz ≥93,0% ACS, Fluka™
|
Achtung
|
183687-100GEA
385.56
CHF
183687-100G
183687-25G
Reinecke-Salz ≥93,0% ACS, Fluka™
Reinecke-Salz
Formel:
C₄H₁₀CrN₇S₄ Melting Pt: 268-272 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066638 CAS-Nummer: 13573-16-5 EINECS: 237-003-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 93.0 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.05 % |
Test of sensitivity | complying |