Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Sr)
|
Achtung
|
41340.06EA
412
CHF
41340.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Sr)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium
Formel:
C₂₂H₃₈BaO₄ MW: 503,85 g/mol Siedepunkt: 225 °C (0,3 mmHg) Melting Pt: 200 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00058709 CAS-Nummer: 17594-47-7 UN: 1564 ADR: 6.1,III |