Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
VWR® HiPerSolv LC-MS- und Ultra LC-MS-Lösungsmittel nur für die UHPLC-MS
−40%
VWR® HiPerSolv LC-MS- und Ultra LC-MS-Lösungsmittel nur für die UHPLC-MS
GÜLTIG BIS: 31/05/2018
Chromatographie-Kochkunst im VWR-Café
LC-MS hat sich mit Präzision und Effizienz schnell zu einem wichtigen analytischen Werkzeug entwickelt.
  • Hohe Reinheit mit hoher UV-Transmission
  • Niedriger Wassergehalt und wenige Verdampfungsrückstände
  • Hohe Reinheit für extrem niedrige Nachweisgrenzen in jedem Nachweismodus zusammen mit UHPLC
  • Geringer Alkalimetallgehalt von max. 100 ppb, mit vielen Metallen mit weniger als 20 ppb für Ultra LC-MS-Lösungsmittel
  • Geringer Gehalt an anorganischen Ionen und Metallionen für hohe Empfindlichkeitsspektren
  • Niedriger Gradienten-Ausgangswert
  Beschreibung VE (l) Best.-Nr. Aktionspreis Menge
  2-Propanol 1 84881.290E  
  2-Propanol 2,5 84881.320E  
  Acetonitril 1 83640.290E  
  Acetonitril 2,5 83640.320E  
  Acetonitril, ULTRA 1 83642.290E  
  Acetonitril, ULTRA 2,5 83642.320E  
  Ethylacetat 2,5 85481.320E  
  Methanol 1 83638.290E  
  Methanol 2,5 83638.320E  
  Methanol, ULTRA 1 85800.290E  
  Methanol, ULTRA 2,5 85800.320E  
  Tetrahydrofuran 1 84882.290E  
  Tetrahydrofuran 2,5 84882.320E  
  Wasser 1 83645.290E  
  Wasser 2,5 83645.320E  
VWR® HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-Lösungsmittel
−40%
Chromatographie-Kochkunst im VWR-Café
GÜLTIG BIS 31/05/2018
VWR® PESTINORM® SUPRA TRACE® Lösungsmittel für Spurenanalysen auf Pestizide und organische Substanzen
−40%
Chromatographie-Kochkunst im VWR-Café
GÜLTIG BIS 31/05/2018
VWR® PESTINORM® Headspace-Lösungsmittel zur Analyse organischer flüchtiger Verunreinigungen
−40%
Chromatographie-Kochkunst im VWR-Café
GÜLTIG BIS 31/05/2018
VWR® HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS-Mischungen
−40%
Chromatographie-Kochkunst im VWR-Café
GÜLTIG BIS 31/05/2018
VWR® HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS-Zusatzstoffe
−40%
Chromatographie-Kochkunst im VWR-Café
GÜLTIG BIS 31/05/2018
Sekundäre Referenzstandards für die Gaschromatographie
−40%
Chromatographie-Kochkunst im VWR-Café
GÜLTIG BIS 31/05/2018
VWR® HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-Lösungsmittel in Aluminium-Packungen
−40%
Chromatographie-Kochkunst im VWR-Café
GÜLTIG BIS 31/05/2018