Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Just PROVE it
Just PROVE it
Spectroquant®Prove – Einfachere Wasseranalysen dank einer neuen Klasse von Spektralphotometern
Diese neue Gerätereihe wurde entwickelt, um all Ihre Anforderungen für die Wasseranalyse zu erfüllen: unabhängig davon, ob es sich um Abwasser, Prozesswasser oder Trinkwasser und Getränke handelt.
Demo/Angebot anfordern
  • Live ID, ein neuer datenreicher 2D-Barcode auf allen Küvetten- und Reagenzientests zur Erkennung von Methoden und zum Übertragen von "Live"-Daten wie Haltbarkeitsdatum, Chargennummer zusammen mit automatischen, ergänzenden Kalibrierungs-Updates.
  • Küvettentest-Port – Direktes Einsetzen der Rundküvetten ohne Öffnen eines Deckels
  • AQA Prime für vollständige Verifikation und Dokumentation in allen Stadien der Qualitätskontrolle
  • Einfache Reinigung – Küvettenhalter abnehmbar
  • Matrix Check zur einfachen Erkennung von Interferenzen
Spectroquant® PROVE 100 Spectroquant® PROVE 300 Spectroquant® PROVE 600
Routine-Anwendungen Empfindliche Messungen Komplexe Analyse
Die beste Wahl für Küvettentests und VIS-Messungen Durch langlebige Xenon-Lampe für intensiven Gebrauch bei UV-VIS geeignet High-End UV-VIS-Optik und Küvetten bis zu 100 mm. Hervorragende Auflösung und Empfindlichkeit
1.73016.0001 1.73017.0001 1.73018.0001