Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Wasseranalytik - Trübungsmessung
Wasseranalytik - Trübungsmessung
Trübung - ein einfacher und unbestreitbarer Indikator für Änderungen der Wasserqualität
Die Trübungsmessung ist ein unerlässlicher und effizienter Test für die Wasserqualitätskontrolle, die bei Trink- und Industriewasser- sowie Abwasserüberwachung eingesetzt wird.
Eine zuverlässige Trübungsüberwachung ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Trinkwasserproduktion. Gesundheitsschutz- und Sicherheitsbehörden weltweit erkennen ebenfalls die Bedeutung der Messung dieses Parameters.
Eine plötzliche Änderung der Trübung kann auf eine zusätzliche Verschmutzungsquelle (biologisch, organisch oder anorganisch) hinweisen oder ein Zeichen für ein Problem im Wasseraufbereitungsprozess sein.
Haben Sie Fragen zum Thema Trübung, oder ist dieses Gebiet für Sie Neuland, und Sie möchten mehr darüber erfahren? Dann nutzen Sie die Gelegenheit und laden Sie die Broschüre "Theory of turbidity" herunter!
Bei praktischen Anwendungen können erhebliche Probleme auftreten und zu Interferenzen und Fehlern führen, die sich auf die Präzision eines Geräts auswirken. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemässen Funktion des Geräts, sowie höchstmöglicher Ergebnisgenauigkeit, ist die regelmässige Kalibrierung erforderlich. Laden Sie daher die Broschüre "Technical information on standards" (Technische Information zu Standards) herunter und erfahren Sie mehr über dieses Thema!
Produktspezifische Informationen
Tischtrübungsmessgerät der Serie TL23, Hach
Verlässliche Messungen für Anwendungen mit hoher Trübung
Ein Trübungsmessgerät, das Tests sogar für die anspruchsvollsten Abwasser- und Industrieanwendungen vereinfacht
  • Bedienerfreundlicher intuitiver Farb-Touchscreen
  • Einfaches Datenmanagement und Exportfunktionen
  • Hohe Zuverlässigkeit
Wird mit Probenküvetten, Standards und Zubehör geliefert
Produktspezifische Informationen
Das neue tragbare VWR TIR200
Für schnelle, präzise und einfache Vor-Ort-Messungen
Kann sowohl für gefärbte als auch farblose Flüssigkeiten verwendet werden, von Trinkwasser bis Abwasser.
Entspricht EN ISO 7027.
Produktspezifische Informationen
WTW, IDS-Trübungssensoren – digital und drahtlos
VisoTurb® 900-P: Digitale IDS-Trübungsmessung mit praktischem Trübungssensor
  • Anwenderfreundlicher Trübungssensor zur Messung der Trübung in Oberflächen- und Prozesswasser
  • Einfache 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung
  • Geeignet für WTW MultiLine® IDS-Multiparametermessungen vor Ort
Vollständiges Sortiment an Trübungsmessgeräten
Vollständiges Sortiment an Trübungsstandards