Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Akkreditierter Pipettenkalibrierungs- und Reparaturservice nach ISO 8655
Akkreditierter Pipettenkalibrierungs- und Reparaturservice nach ISO 8655
Schnell, zuverlässig, kompetent
Der herstellerunabhängige VWR Kalibrierservice für Pipetten liefert rückverfolgbare Ergebnisse in höchstem Standard, um die Konformität Ihrer Instrumente sicherzustellen. 
Ihre Vorteile:
  • Akkreditiert nach ISO 17025-Standard
  • Bewährte und geprüfte Qualität
  • Detaillierte Prozessdokumentation
  • Alle Hersteller
  • Alle Liquid-Handling-Geräte einschließlich Glasware
  • Untersuchungen jeder Art einschließlich Kundenvorgaben
  • Kalibrierung nach ISO 8655-Standard
  • Erstellung eines As-Found-und As-Left-Zertifikats
  • Benutzung der Original-Ersatzteile vom Hersteller
Angebotsanforderung
Die Entwicklung der Pipetten-Versicherungspläne basiert auf unserer 20-jährigen Erfahrung mit der Kalibrierung, Reparatur und Wartung von Pipetten. Diese Pläne bieten ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Rundumpaket:
VWR Light – kostengünstige Kalibrierung und Justierung
Wenn Ihre Pipetten mehrmals pro Jahr kalibriert werden, ist eine Wartung unter Umständen nicht bei jeder Kalibrierung erforderlich. Dies wird mit diesem Pipetten-Versicherungsplan berücksichtigt, der auch ganz einfach mit den Plänen VWR Care, VWR Eco oder VWR Pro kombiniert werden kann.
VWR Eco – preventative maintenance, economic calibration and adjustment
When you do not need to compy with an ISO standard, VWR Eco is an economic solution for your pipettes. With an as-left calibration of 2*4 measurements and an extensive preventative maintenance, we guarantee your pipette is in perfect order at an economical cost.
VWR Pro – vorbeugende Wartung, kostengünstige Kalibrierung und Justierung gemäß ISO 8655
Wie bei VWR Eco führen wie eine umfassende vorbeugende Wartung durch, um einen einwandfreien Zustand Ihrer Pipetten zu garantieren. Zudem führen wir eine Kalibrierung bei Rückgabe mit 3×10 Messungen gemäß ISO 8655 durch.
VVWR Compliant – GLP/GMP-Komplettversicherungsplan gemäß ISO 8655
Vor der vorbeugenden Wartung führen wir eine Kalibrierung bei Erhalt mit 3×10 Messungen durch. Anschließend erfolgen die vorbeugende Wartung und eine Kalibrierung bei Rückgabe mit 3×10 Messungen. Sie erhalten 2 Kalibrierzertifikate, eines für die Kalibrierung bei Erhalt und eines für die Kalibrierung bei Rückgabe.
VWR Care – garantiert, dass Ihre Pipetten einwandfrei funktionieren
Kalibrierung ist ein Standard bei der Qualitätssicherung, doch wie sieht es mit der vorbeugenden Wartung aus? VWR Care ist für Kunden ausgelegt, die Ihre Pipetten regelmäßig selbst kalibrieren, jedoch keine vorbeugende Wartung durchführen. Mit diesem Paket führen wir eine vorbeugende Wartung ohne Kalibrierung durch und garantieren somit den einwandfreien Zustand Ihrer Pipette, ohne jedoch die Genauigkeit und Wiederholbarkeit innerhalb der Spezifikationen sicherzustellen.
Download Broschüre Pipettenservice
Alle unsere Techniker werden von den Herstellern und in unserem Servicezentrum in den Niederlanden geschult und zertifiziert. Dank unserer ISO 17025-Zertifizierung können wir eine Kalibrierung vor Ort oder wahlweise bei unserem Kunden anbieten. VWR ist die einzige Firma mit Zertifizierung für alle Pipettenhersteller gemäß den Standards von FDA, ISO und den Anforderung von GMP/GLP.