Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufreinigung
Aufreinigung
Wie können Sie Ihre Probe mit der Flüssigchromatographie aufreinigen? Je nach Art der Probe und der erforderlichen Reinheit sind verschiedene Optionen verfügbar, von der grundlegenden Flash-Chromatographie bis hin zur massengerichteten präparativen HPLC. Wenn Sie kritische Proben zur Aufreinigung haben, können wir Ihnen helfen, eine Lösung zu finden.
Die präparative HPLC oder präparative LC dient häufig als letzter Schritt zur Verfeinerung eines Rohmaterials nach der Synthese oder Extraktion aus einem natürlichen Produkt. Die Auswahl der richtigen Vorbereitungs-LC-Säule hängt häufig von früheren Arbeiten oder einer zuvor entwickelten analytischen Methode ab. Hier finden Sie Chromatographie-Bedarfsartikel für einfache Glassäulen, automatisierte Flash-Chromatographie oder leistungsstarke präparative HPLC. 
Produktseiten