Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Reinraum Tücher und -Tupfer
Reinraum Tücher und -Tupfer
Wischtücher gehören zu den wichtigsten Verbrauchsmaterialien im Reinraum und in kontrollierten Umgebungen, um die oftmals für das menschliche Auge unsichtbaren Verunreinigungen mit Hilfe eines komplexen Reinigungsprozesses zu beseitigen. Die Erhaltung eines partikelarmen, hygienischen Grundstandards und optischer Sauberkeit steht dabei im Vordergrund.
Um eine effiziente Reinigung zu gewährleisten, müssen die Wischtücher unterschiedlichste Verunreinigungen von Oberflächen in möglichst kurzer Zeit aufnehmen können, ohne dabei selbst Verunreinigungen in Form von Partikeln, Faserbruchstücken, Ionen oder auch mikrobiellen Verunreinigungen abzugeben.
Da kaum eine Reinraumanwendung der anderen gleicht, müssen die Wischtücher je nach Anwendungsgebiet differenziert werden. Die unterschiedlichen Materialien und Strukturen eines Wischtuches wirken sich maßgeblich auf seine technischen und funktionellen Merkmale aus.
Zertifizierte Qualität
Die Tücher unseres Partners ITW unterliegen den strengsten Qualitätskontrollen der Branche.
ITW Texwipe ist der weltweit einzige ISO-zertifizierte Hersteller von Tüchern für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 oder höher.
basan Wischtuchpläne
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Wischtücher für Ihre Anwendung.