Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Reinraum-Einrichtung
Der Platz im Reinraum ist oft äußerst knapp bemessen, da jeder Quadratmeter Geld kostet. Daher gibt es keine Patentlösungen und keine allgemeingültigen Standardabmessungen für die Einrichtungsgegenstände.
Die elektrisch leitfähigen Edelstahl-Einrichtungsgegenstände haben Träger mit weitgehend geschlossener Oberfläche und perforierte horizontale Fläche. Dadurch werden Störungen der vertikalen Laminarströmung minimiert. Einfacher Transport und Reinigung. 
basan Dienstleistungen
Wir beraten Sie konzeptionell bei der Planung Ihrer Umkleideräume  und beim Bau bzw. Umbau Ihrer Personalschleusen.