Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
ACE® HPLC- und UHPLC-Säulen von ACE® Ltd
Ultra-inerte ACE® UHPLC/HPLC-Säulen werden mit Hilfe hoch entwickelter Chromatographie-Technologien hergestellt. ACE® Phasen verfügen über die neuesten Entwicklungen des stationären Phasendesigns für LC und bietet Chromatographieanwendern mehr Auswahl für alternative Selektivität, ohne Kompromisse bei Stabilität und Robustheit.
ACE® LC-Phasen wurden speziell konzipiert, um chromatographische Herausforderungen zu bewältigen, und umfassen die einzigartigen C18-AR, C18-PFP, C18-Amid-, CN-ES, SuperC18 und SuperPhenylHexyl Phasen sowie eine Vielzahl weiterer 100 Å- und 300 Å-Phasen. Entdecken Sie, wie ACE® Selektivitäten Ihnen bei den chromatographischen Herausforderungen nützlich sein können. ACE® – hochwertige LC-Säulen.
Vollständigen ACE® Anwendungsleitfaden herunterladen Technischen Kundendienst kontaktieren