Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Histologie
VWR can provide you with reagents and apparatus to prepare, preserve and process tissues, cut and stain sections. There are many different techniques for the preparation of tissues and many methods of examination. Most involve the preparation of sections that are examined by various types of microscopy, but no single method of examination and certainly no single staining technique, will display all the cells of the tissue equally well. It is possible to demonstrate morphology by dye staining, functional characteristics by histochemical, immunological or molecular methods and ultra structure by electron microscopy, all from the same specimen. A feature of stained sections and tissue embedded in paraffin blocks is their permanence and most histology laboratories will preserve blocks and slide preparations for long periods of time.
Histologie
VWR bietet Reagenzien und Geräte zur Gewebepräparation, Gewebeverarbeitung und zum Herstellen und Einfärben von Schnitten.
Für die Vorbereitung und Untersuchung von Gewebeproben können verschiedene Verfahren angewendet werden. Meist werden Gewebeschnitte erstellt, die dann mit dem Mikroskop untersucht werden.
An einem einzelnen Präparat können morphologische Charakteristika durch Färbung, funktionelle Eigenschaften durch histochemische, immunologische und molekulare Prozesse und die Ultrastruktur per Elektronenmikroskop dargestellt werden. Gefärbte Schnitte und in Paraffin eingebettete Gewebeproben sind dauerhaft haltbar, das erleichert die langfristige Aufbewahrung.
Angaben zu Objektträgern, Deckgläsern, Mikroskopen usw. finden Sie im Abschnitt zur Mikroskopie.