Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Temperatur- und Feuchtemessungen plus Datenlogger
Temperatur- und Feuchtemessungen plus Datenlogger Wir bieten ein riesiges Portfolio an Werkzeugen für Temperatur- und Feuchtemessungen und die Datenprotokollierung. So können in der geschäftigen Lebensmittelbranche von heute – von der Produktion und Verpackung zur Lagerung und dem Vertrieb – die Temperatur und Feuchtigkeit in Echtzeit abgelesen und aufgezeichnet werden.
Wenn ein Temperatur- oder Feuchtigkeitsgrenzwert über- oder unterschritten wird, kann dank den wertvollen Daten eine Korrekturmaßnahme vorgenommen und die Integrität der Produkte gewahrt werden.
Das Sortiment umfasst Logger für Kühlschränke und Gefriergeräte, Miniatur-Logger für die Überwachung von Transporten oder Hochtemperaturverfahren, wie Sterilisation oder Pasteurisation, sowie eine Auswahl an drahtlosen Systemen für die Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung – damit der Anwender stets weiß, ob erforderliche Parameter eingehalten wurden.
Unsere Temperatur- und Feuchte-Datenlogger werden alle gemäß CE-Standards entworfen und hergestellt. Viele umfassen zudem eine benutzerfreundliche Managementsoftware zur Einhaltung von HACCP-Bestimmungen.