Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Laborkühlschränke und -gefriergeräte NEU
Laborkühlschränke und -gefriergeräte NEU
VWR bietet eine Auswahl an sicheren, zuverlässigen und energieeffizienten Laborkühlschränken und -gefriergeräten.
Laborkühlschränke und -gefriergeräte ermöglichen die sichere und zuverlässige Lagerung von flüchtigen oder entflammbaren Substanzen, Reagenzien, Chemikalien, Giften und Proben. Die explosionsgeschützten Innenräume reduzieren das Risiko von Explosionen im Gerät.
Beim Kauf eines Kühlschranks oder Gefriergeräts muss nicht nur die Größe oder der künftige Standort berücksichtigt werden, sondern auch die Anzahl erforderlicher Einlegeböden, die Art der Türe, auf welche Seite sie geöffnet wird und wie ausgeklügelt das Alarmsystem sein wird. VWR bietet eine Auswahl an Kühlschränken und Gefriergeräten einschließlich zugehörigen Verbrauchsartikeln für verschiedenste Temperaturbereiche und Kapazitäten – von allen größeren Anbietern oder unserer Eigenmarke VWR Collection.