Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Suspendiertes Material
Suspendiertes Material
VWR bietet Ihnen eine Vielzahl an Produkten für die Messung der Wasserqualität hinsichtlich suspendierter Stoffe: 
  • Schnellmethode mit Feuchtebestimmer
  • Zentrifugier- oder Filtrationsmethoden gemäß den europäischen Normen
  • Die Methode für die Entfernung von flüchtigen suspendierten Feststoffen von hauptsächlich anorganischen Substanzen oder Feststoffen erfordert die Verwendung eines Ofens und einer Analysenwaage.