Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Probenvorbereitung
Probenvorbereitung
Genaue Messergebnisse sind entscheidend. VWR bietet eine große Auswahl an Produkten, von Geräten zum Mischen und Mahlen bis zu automatischen Aufschluss- und Destillationssystemen.
  • Aufschlusseinheiten werden zur Bestimmung von Stickstoff, CSB und Metallspuren in Wasser gemäß den offiziellen Methoden verwendet.
  • Destillationseinheiten werden für die Bestimmung von Stickstoff, Phenol, Gesamtcyanid, Alkohol, Ammonium, Konservierungsmittel und Schwefeldioxid verwendet.
  • Extraktionseinheiten werden in vielen Anwendungen verwendet, z. B. für die Bestimmung von Pestiziden, PCBs, Dioxinen, Phenolen, Halogenen, Ölen und Fetten.