Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Dünnschichtchromatographie
Dünnschichtchromatographie
Die Dünnschichtchromatographie (DC bzw. TLC) und die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie (HPTLC) werden häufig als Planar-Chromatographie bezeichnet. Diese moderne Version eines klassischen Trennverfahrens ist weltweit etabliert und zeichnet sich durch ihre Flexibilität, Zuverlässigkeit und Rentabilität aus.
 Die Dünnschichtchromatographie bietet Folgendes:
  • Überragende Flexibilität
  • Preisgünstige Trennungsmethode, für die keine komplizierten Instrumente erforderlich sind (nur für TLC)
  • Es können mehrere Proben (bis zu 72) gleichzeitig bei identischen Bedingungen analysiert werden
  • Unerreichte Klarheit, gleichzeitige visuelle Auswertung aller Proben und Probenkomponenten 
  • Vereinfachte Probenvorbereitung aufgrund der einmaligen Verwendung der stationären Phase