Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Handschuhe und Fingerlinge für den Reinraum
In Reinräumen haben Handschuhe und Fingerlinge die Aufgabe, sowohl empfindliche Produkte als auch den Anwender vor Kontaminationen zu schützen.
Handschuhe und Fingerlinge Wir bieten eine breite Palette von Handschuhen mit unterschiedlichen technischen und funktionalen Merkmale wie Griffigkeit, Tragekomfort sowie Komfort und Länge für die unterschiedlichen Leistungsanforderungen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen.
Die für die ISO-Klasse 4 und 5 kompatiblen sterilen und nicht-sterilen Handschuhe, die sich vor allem für Reinraumumgebungen im Life-Science Bereich eignen, bieten extrem hohen Komfort, Festigkeit und gutes Tastgefühl. 
Wir empfehlen Ihnen, die Handschuhe stets im praktischen Einsatz zu testen, bevor Sie sich für ein bestimmtes Modell entscheiden.
Empfehlung:
Textil-Handschuhe als Unterziehhandschuhe reduzieren die Schweißbildung beim Tragen von sterilen Latex- und Nitril-Reinraum-Handschuhen.
Klebebänder für Ärmel
Klebebänder zur wirksamen Abdichtung zwischen Handschuh und Ärmel.
basan-Handschuhpläne
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der geeigneten Handschuhe für Ihre Anwendung.