Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Laborflaschen, Weithals, mit GL 80 Gewinde
Lieferant: VWR Collection
Borosilikatglas, klar oder braun, mit Schraubverschlüssen und Ausgießringen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit
  • Extra weite Öffnung ermöglicht leichte Reinigung
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die große Öffnung nimmt sogar großvolumige Trichter auf und ermöglicht einfachen Zugriff mit Schaufel oder Spatel. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Materialien.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Klarglas
Kapazität B×T×H VE Katalognummer Menge
500 ml 94×94×139 mm 1 215-3743
1000 ml 105×105×185 mm 1 215-3744
2000 ml 115×115×258 mm 1 215-3745
5000 ml 160×160×357 mm 1 215-3746
Braunglas
Kapazität B×T×H VE Katalognummer Menge
500 ml 94×94×139 mm 1 215-3747
1000 ml 105×105×185 mm 1 215-3748
2000 ml 115×115×258 mm 1 215-3749
5000 ml 160×160×357 mm 1 215-3773
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge