Der neue testo 440, das multifunktionale Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Messinstrument
Genügt höchsten Standards für die Probemessung von Luftgeschwindigkeit und Innenraumluftqualität (IAQ)
°C – - °F - CO2 – CO - %rF –%rH - fpm - m/s – hPa – Lux
Investieren Sie einmalig in Messgeräte für die Luftgeschwindigkeit und IAQ – und erweitern Sie Ihre Ausstattung dann problemlos und intuitiv so, wie Sie es für Ihre Anwendungen brauchen.
Ein verlässliches Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Messinstrument, das den höchsten Standards bezüglich Qualitätssicherung und Sicherheitsvorschriften gerecht wird.
  • Ein Instrument für alle wichtigen Anforderungen der Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Messung
  • Intuitives Drahtlossonden-Konzept, schnelles und einfaches Auswechseln mehrerer digitaler Sondenköpfe
  • Höchste Produktverfügbarkeit, da die digitalen Sonden ohne Gerät kalibriert werden können
  • Präzise Messung des Luftstroms in Laborabzügen gemäß DIN EN 14175-3/-4
  • Hochpräzise Messungen besonders für Reinraumanwendungen
Weitere Informationen
testo 440
Labor-Kit
Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Messinstrument testo 440 mit internem Speicher und Datenexportfunktion. Wird mit kabelgebundener beschichteter Sonde PT100 für aggressive Medien und einem einfachen Koffer zur Aufbewahrung von testo 440 und 1 Sonde geliefert.
CO2-Kit mit Bluetooth
testo 440 Luftgeschwindigkeits- & IAQ-Messinstrument / - CO2-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Feuchtigkeitssensor / Koffer für testo 440 und 1 Sonde
Feuchtigkeits-Kit mit Bluetooth
testo 440 Luftgeschwindigkeits- & IAQ-Messinstrument / Luftfeuchtigkeits- und Temperaturfühler mit Bluetooth / Koffer für testo 440 und 1 Sonde
Lux-Kit
testo 440 Luftgeschwindigkeits- & IAQ-Messinstrument / - CO2-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Feuchtigkeitssensor / Koffer für testo 440 und 1 Sonde
Heizdraht-Kit
testo 440 Luftgeschwindigkeits- & IAQ-Messinstrument / - CO2-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Feuchtigkeitssensor / Koffer für testo 440 und 1 Sonde
16 mm Flügelradsonden-Kit
testo 440 Luftgeschwindigkeits- & IAQ-Messinstrument / - CO2-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Feuchtigkeitssensor / Koffer für testo 440 und 1 Sonde
100 mm Flügelradsonden-Kit mit Bluetooth
testo 440 Luftgeschwindigkeits- & IAQ-Messinstrument / - CO2-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Feuchtigkeitssensor / Koffer für testo 440 und 1 Sonde
Produktauswahl