Masterflex® Ismatec® Microflow Peristaltikpumpen
Mikrodurchfluss, hohe Genauigkeit
Präzise Steuerung auf Knopfdruck, in Ihrem Labor oder Prozess.
Durchflussbereich: 0,0001 bis 365 mL/min
Mit Durchflussraten von 0,0001 bis 365 mL/min ermöglichen die Masterflex Ismatec Microflow Pumpen eine präzise Steuerung.
Ismatec Microflow Pumpen sind ideal für:
- Autoanalyse
- Durchflusszelle
- Sipper
- OEM
- Zufuhr- und Transferanwendungen mit geringem Durchfluss
Sie bieten die neueste Technologie, einschließlich MasterflexLive, einfache Regelung und Schlauchwechsel, sowie den geringen Wartungsaufwand und die Kosteneffizienz von Peristaltikpumpen. Ismatec Pumpen sind kompatibel mit Ismatec Pumpenschläuchen für saubere Flüssigkeitswege. Die Schläuche lassen sich schnell und einfach auswechseln, wobei verschiedene Schlauchformulierungen erhältlich sind, um die Kompatibilität mit Ihrer Flüssigkeit zu gewährleisten.
Pumpen und Pumpenschläuche der Masterflex Ismatec Microflow Serie
Warum Masterflex Ismatec-Pumpen?
Die Vorteile der Masterflex Isamatec Pumpen sind unter anderem:
- Durchflussraten von nur 0,0001 mL/min
- Hochpräzise numerische, digitale oder programmierbare Durchflussregelung
- Die Schläuche sind die einzigen Komponenten mit Flüssigkeitskontakt – vollgepackt mit fortschrittlicher Technologie, die meisten Antriebe sind MasterflexLive® fähig
- Vielseitig – Optionen für Einzel-, Doppel- und Mehrkanalköpfe
- Die meisten Antriebe bieten 2 Jahre Garantie – gemäß ISO 9000 registrierter Lieferant
- Alternative Pumpentechnologie mit vielen Vorteilen gegenüber anderen Technologien
Dauerbetrieb
Zeit-Modus
Volumen-Modus
Ferngesteuerter Modus
Schlauch-Kalibrierung
Unsere intuitive Touchscreen-Bedienung bietet:
- Chargensteuerung, Intervall-/Aus-Zeit in den Modi Volumen und Zeit
- Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm und analoge Fernsteuerung (Überwachung über MasterflexLive)
- Netzwerkanschluss über Standard-Ethernet-Buchse (RJ45) oder Konnektivität über WLAN
- Der USB-Anschluss ermöglicht das Aufspielen von herunterladbaren Firmware-Updates auf die Pumpe
Ausgewählte, einfach zu bedienende Ismatec Pumpen
Zusätzlich zu anderen ISMATEC® Peristaltikpumpen bieten wir Ihnen folgende Produkte an:
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex Pumpen, Avantor®
Vielseitige Pumpen für die präzise Förderung von Flüssigkeiten mit geringem Durchfluss – mit intuitiver Touchscreen-Oberfläche.
- Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5"; 12,7 cm) für gestochen scharfe Auflösung und einen großen Betrachtungswinkel
- Flexible Betriebssteuerung über den Bildschirm oder eine analoge Fernbedienung
- Kontinuierlicher Betrieb, Modi für Volumendosierung und Zeitdosierung
- Batch-Steuerung und Intervall-/Aus-Zeit in den Modi Volumen und Zeit
- Die Pumpe ermöglicht das Speichern und Abrufen häufig verwendeter Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung
- Anti-Tropf- und Geschwindigkeitssteigerungsfunktion im Modus Volumendosierung verfügbar – für Genauigkeit und Minimierung des Probenverlusts
- Miniflex-Pumpenkopf kompatibel mit Endlosschläuchen für saubere, ununterbrochene Flüssigkeitspfade
- Dreistufiger Benutzerzugriff – bietet Ihnen die Möglichkeit, festzulegen, wer die Pumpe bedienen darf und auf welche Funktionen zugegriffen werden können
MasterflexLive® ist eine sichere, Cloud-basierte Plattform zur Überwachung von Masterflex Pumpen; lassen Sie sich in Echtzeit über verschiedene Pumpenparametern informieren – einschließlich Geschwindigkeit, Flussrate, befüllter Menge und mehr. Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr überwachen, ohne dass Personal vor Ort erforderlich ist. Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Betriebszustände und Fehlermeldungen.
Internetverbindung über WLAN oder Standard-Ethernet (RJ45) an der Rückseite des Laufwerks; über den USB-Anschluss kann die Pumpe mit Firmware-Updates aktualisiert werden.
Der Miniflex Pumpenkopf verfügt über einen großen Verschlusswinkel, der ein Zurückfließen der Flüssigkeit bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Die selbstschmierenden Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und verschleißfest und sorgen für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer./p>
Masterflex® Ismatec® Microflex Pumpensysteme mit variabler Geschwindigkeit, Avantor®
Einfach zu bedienende Pumpen mit niedrigem Durchfluss, reversiblem Start/Stopp per Fernbedienung und schnellem Schlauchwechsel.
- Pumpenkopf aus Polyphenylensulfid (PPS), Acetal und Copolyester mit vier Edelstahl-Rollen
- Pumpenkopf aus Polyphenylensulfid (PPS), Acetal und Copolyester mit vier Edelstahl-Rollen
- Getrennte Geschwindigkeitsregelung per Knopfdruck und CW/AUS/CCW-Schalter mit grüner LED-Stromanzeige
- Die Geschwindigkeit wird beibehalten, wenn die Pumpe ein- oder ausgeschaltet oder in umgekehrter Richtung betrieben wird.
- Umkehrbarer Permanentmagnet-Gleichstrommotor; pumpt die Flüssigkeit in beide Richtungen.
- Fernbedienungsanschlüsse auf der Rückseite der Pumpe; startet/stoppt die Pumpe mit nur einem Kontaktschluss.
Diese einfach zu bedienenden Pumpen zeichnen sich durch reversibles Pumpen, Fernsteuerungsmöglichkeiten und schnelle Schlauchwechsel aus. Sie sind ideal für eine gleichmäßige Flüssigkeitszufuhr bei Analysegeräten und anderen Laboranwendungen mit geringem Durchfluss. Der schnellladefähige Microflex Pumpenkopf verfügt über einen mittelfesten Verschluss für die Schläuche; eine Anpassung des Verschlusses ist nicht erforderlich.
Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC) Peristaltikpumpen, Avantor®
Steuern Sie Durchfluss und Richtung jedes Kanals unabhängig voneinander über die Tastatur oder Ihren PC.
- Durchflussrate von 0,001 bis 43 ml/min pro Kanal – die Durchflussrate ist abhängig von Antriebsdrehzahl, Rollen und Schlauchgröße
- USB-Schnittstelle für schnellen Anschluss an einen PC
- Flexibilität des bidirektionalen Durchflusses in jedem Kanal
Mit diesen Mehrkanal-Peristaltikpumpen können Sie den Durchfluss und die Richtung jedes Kanals individuell über die intuitive Tastatur oder über Ihren Computer steuern – eine Erweiterung Ihrer Tischpumpmöglichkeiten mit einem einzigen, kompakten Gerät! Die Pumpe bietet kontinuierliches Pumpen oder präzises Befüllen mit der Möglichkeit des bidirektionalen Flusses in jedem Kanal. Außerdem minimiert die unabhängige Kanalkalibrierung die Unterschiede zwischen den Schläuchen, was zu einer hohen Kalibriergenauigkeit führt.
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Mehrkanalpumpen, Avantor®
Vielseitige Mehrkanalpumpen für die präzise Förderung von Flüssigkeiten mit geringem Durchfluss – mit intuitiver Touchscreen-Oberfläche.
- Vielseitige Mehrkanalpumpen für die präzise Förderung von Flüssigkeiten mit geringem Durchfluss – mit intuitiver Touchscreen-Oberfläche.
- Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5"; 12,7 cm) für gestochen scharfe Auflösung und einen großen Betrachtungswinkel
- Flexible Betriebssteuerung über den Bildschirm oder eine analoge Steuerung
- Kontinuierlicher Betrieb, Modi für Volumendosierung und Zeitdosierung
- Batch-Steuerung und Intervall-/Aus-Zeit in den Modi Volumen und Zeit
- Die Pumpe ermöglicht das Speichern und Abrufen häufig verwendeter Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung
- Anti-Tropf- und Geschwindigkeitssteigerungsfunktion im Modus Volumendosierung verfügbar – für Genauigkeit und Minimierung des Probenverlusts
- Die Kassettenpumpenmodelle sind kompatibel mit 3-Stopp-Schläuchen für eine einfache Verbindung und sicheren Halt
- Dreistufiger Benutzerzugriff – bietet Ihnen die Möglichkeit, festzulegen, wer die Pumpe bedienen darf und auf welche Funktionen zugegriffen werden können
MasterflexLive® ist eine sichere, Cloud-basierte Plattform zur Überwachung von Masterflex Pumpen; lassen Sie sich in Echtzeit über verschiedene Pumpenparametern informieren – einschließlich Geschwindigkeit, Flussrate, befüllter Menge und mehr. Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr überwachen, ohne dass Personal vor Ort erforderlich ist. Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Betriebszustände und Fehlermeldungen.
Internetverbindung über WLAN oder Standard-Ethernet (RJ45) an der Rückseite des Laufwerks; über den USB-Anschluss kann die Pumpe mit Firmware-Updates aktualisiert werden.
Die Schlauchkassetten (im Lieferumfang enthalten) nehmen 3-Stopp-Schläuche auf und lassen sich für einen schnellen Schlauchwechsel einfach verbinden und entfernen. Die Schläucheauswahl reicht von 0,13 bis 3,17 mm ID.
Maßgeschneiderte Dienstleistungen und Tools
Maßgeschneiderte Lösungen
Partner für maßgeschneiderte Pumpen – seit über 50 Jahren setzen wir Ideen in die Tat um.
Weitere Infos
Kundenspezifisch abgelängte Schläuche
Wir bieten die erforderliche Flexibilität, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und Ihnen gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen. Wählen Sie einfach Schlauchtyp, Länge und Menge.
Weitere Informationen
MasterflexLive®
Mit MasterflexLive® erhalten Sie eine Echtzeitüberwachung aller Pumpenparameter.
Weitere Infos
Masterflex für den Einmalgebrauch
Ihre Quelle für sterile Baugruppen für den Einmalgebrauch in Bioprozessen
Weitere Infos
Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl des perfekten Produkts für Ihre Anwendung?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.