J.T.Baker® Roboterspitzen
J.T.Baker® Robotikspitzen
Qualität und Zuverlässigkeit bei jeder Spitze - unsere leitfähigen und nicht-leitfähigen Spitzen von J.T.Baker® für Laborroboter und Liquid-Handling-Systeme. Produziert und getestet, um die Zuverlässigkeit Ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse zu gewährleisten.
Jetzt kaufen
Präzise Ergebnisse. Weniger Ausfallzeiten.
Unsere J.T.Baker® Robotikspitzen wurden optimiert für einen besseren Abwurf, und können selbst kleinste Volumina mit hoher Präzision und ohne Kontaminationen dosieren. Die speziell für die gängigsten Pipettierroboter konzipierten Spitzen sind ab sofort in verschiedenen Größen erhältlich.
Die leitfähigen und transparenten Spitzen von J.T.Baker® sind für eine Vielzahl von Applikationen geeignet, und werden weltweit von Life Science und diagnostischen Laboren eingesetzt. Die Spitzen können über unsere marktführende, globale E-Commmerce-Plattform vwr.com einfach und bequem bestellt werden.
J.T.Baker Robotik-Verbrauchsmaterialien Broschüre
Qualität seit mehr als 100 Jahren
Unsere Kunden weltweit vertrauen seit über 100 Jahren unseren applikationsoptimierten und funktionsübergreifenden J.T.Baker Premiumprodukten, die die anspruchsvollsten Anforderungen einer Vielzahl von Forschungs- und Fertigungsapplikationen erfüllen.
Entwickelt für weniger Ausfallzeiten
Die J.T.Baker Robotikspitzen basieren auf der jahrzehntelangen Erfahrung und Innovation unseres in Deutschland ansässigen Produktionsteams, und tragen mit ihrer Präzision und optimalen Passform dazu bei, dass die Spitzen durch den Roboterarm optimal aufgenommen werden können. 
ISO-zertifizierte Herstellung und Qualität
Unsere Produktionsstätte ist nach ISO 9001 zertifiziert, zudem sind wir nach ISO 13485:2016 für die Herstellung von Medizin- und IVD-Produkten zertifiziert, und unser Fertigungsprozess entspricht dem Energiemanagement nach ISO 50001:2011
Unabhängig auf Reinheit getestet
Jede produzierte Charge von Spitzen wird unabhängig nach strengen Qualitätskontrollverfahren getestet und zertifiziert, um zu gewährleisten, dass diese frei von Kontaminationen, wie DNase, RNase, ATP und Pyrogenen sind.
Komplett automatisierte Produktion unter Reinraumbedingungen
J.T.Baker Robotikspitzen werden erst dann von Menschenhand berührt, wenn Sie die Verpackung öffnen: Unsere vollautomatisierte Produktionslinie arbeitet unter Reinraumbedingungen und liefert Spitzen, die die strengsten Spezifikationen für Kompatibilität und Reinheit erfüllen. Dank unserer präzisen Spritzgussformen und unserer hochmodernen Fertigungstechnologie konnten wir die präzisesten Spitzen auf dem Markt entwickeln.
Produkthighlights
J.T.Baker® leitfähige Robotikspitzen
Mit den leitfähigen Robotikspitzen von J.T.Baker können selbst kleinste Volumina höchstpräzise und kontaminationsfrei pipettiert werden. Die Eigenschaft der Spitzen die Leitfähigkeit zu detektieren ermöglicht dem Robotersystem das Monitoring des Flüssigkeitsstands, wodurch ein minimales Eintauchen in die Probe ermöglicht wird.
  • Kompatibel mit Hamilton und anderen OEM-Workstations
  • Steril oder unsteril
  • Gefiltert oder ungefiltert
Jetzt kaufen
J.T.Baker® nicht-leitfähige Robotikspitzen
Die nicht-leitfähigen Robotikspitzen von J.T.Baker bieten eine überragende Leistung und tragen zur Reduzierung von Ausfallzeiten in der klinischen Diagnostik und Arzneimittelforschung bei.
  • Transparente Spitzen für optische Überprüfungen, z. B. für die Erkennung von Schaum während des Betriebs
  • Steril oder unsteril
  • Gefiltert oder ungefiltert
Jetzt kaufen
Entdecken Sie alle unsere J.T.Baker Verbrauchsmaterialien für die Robotik
Unsere hochwertigen J.T.Baker Produkte für Roboter-Probenahmesysteme können Ihre analytischen und diagnostischen Abläufe verbessern.
Alle Produkte entdecken
Haben Sie noch Fragen vor dem Kauf? Kontaktieren Sie unsere Experten.
Füllen Sie das Formular aus und ein Experte von Avantor wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.