Vakuum-Konzentration
Bei der Herstellung neuer Substanzen ist die Konzentration Ihrer wertvollen Proben von entscheidender Bedeutung. Jeglicher Inhaltsverlust oder jede Kreuzkontamination zwischen Proben, die z. B. Durch „Anstoßen“ verursacht wird, muss vermieden werden.
VWR bietet die beste Auswahl an speziellen Vakuumkonzentrationssystemen für die organische Synthese.
Die beste Lösung
CentriVap® Vakuum-Konzentratoren
Für wässrige Lösungsmittel oder saure Proben. Temperatur einstellbar bis 100 °C in Schritten von 1 °C Rotoren für jedes Röhrchen und für Mikrotiterplatten.