Analisi rapide di acqua, ambiente e alimenti e bevande Merck
Merck ha oltre 100 anni di esperienza nel campo delle analisi. Tutti i kit analitici, le strisce reattive e i sistemi fotometrici sono progettati per precisione ottimale, velocità e facilità d'uso nelle analisi per il settore alimentare e bevande. 
La gamma di soluzioni analitiche Supelco® di Merck è sviluppata da chimici analitici per i chimici analitici per garantire risultati accurati, precisi e riproducibili. Ogni prodotto è sottoposto a un meticoloso controllo di qualità per mantenere l'integrità dei tuoi protocolli di analisi e, grazie ai nostri scienziati dedicati, l'esperienza di cui hai bisogno è sempre a portata di mano.
I kit analitici visivi e strumentali offrono numerose opzioni per determinare le concentrazioni dei singoli parametri.
Trova il test più adatto alla tua applicazione:
  • seleziona il parametro di test preferito
  • trova l'intervallo di misura desiderato, quindi scegli i prodotti più appropriati per il flusso di lavoro o il tipo di campione.
  • utilizza i numeri di catalogo per acquistare direttamente i prodotti 
Vai al selettore Guide applicative Brochure Richiedi informazioni
Selezione dei prodotti
Merck Spectroquant®Prove - Analisi delle acque semplificate grazie a una nuova classe di spettrofotometri
Lo strumento perfetto per l'analisi dell'acqua, che combina la semplicità che desideri, la sicurezza di cui hai bisogno e la durata che ti aspetti dagli spettrofotometri Spectroquant® Prove. Offre inoltre controlli intuitivi ed è pre-programmato per oltre 200 kit analitici e metodi Spectroquant® per rendere l'analisi più agevole che mai.
  • Spectroquant® Prove 100: (1.73016.0001) per le applicazioni di routine - acque reflue
  • Spectroquant® Prove 300: (1.73017.0001) per le misure sensibili - acqua potabile e bevande
  • Spectroquant® Prove 600: (1.73018.0001) per analisi complesse - acqua di processo
Informazioni aggiuntive
Analytical Quality Assurance (garanzia di qualità analitica) dalla A alla Z
L’Analytical Quality Assurance (AQA) è la pratica di assicurare che i tuoi risultati siano affidabili e conformi alle linee guida di buona pratica di laboratorio (GLP).
Spectroquant® AQA Concept - 3 passi per una qualità eccellente
  1. Controllo fotometro: (OQ) per lavorare con standard di colore certificati, o standard UV/VisCertipur ®
  2. Controllo sistema: (PQ) misura del recupero utilizzando la soluzione standard CombiCheck, soluzioni standard di materiali di riferimento certificati (CRM) o soluzioni standardCertipur ®
  3. Controllo matrice:(PQ) addizione una tantum con la soluzione CombiCheck R-2, o diluizione/addizione multipla con soluzioni standard di materiale di riferimento certificato (CRM) o soluzioni autopreparate
Fotometri Spectroquant® Move e NOVA di Merck
  • Spectroquant® Move 100 ideato per eseguire in loco le analisi dell'acqua in modo rapido e affidabile.
  • Spectroquant® NOVA 60 per misurazioni di alta qualità (AQA) in totale semplicità.
Merck RQflex® 20 - Riflettometria accurata
Il nuovo lettore RQflex® 20 per strisce reattivequantitative supporta il tuo processo monitorando i parametri chimici sul posto. Grazie al menu di navigazione intuitivo e alla preselezione dei campioni, consente di prendere decisioni rapide e tracciabili nel corso del processo di produzione.
Informazioni aggiuntive
Test visivi MQuant Merck
  • Test liquidi MQuant® : sistemi di test chimici per l'analisi rapida, precisa e portatile dell'acqua per intervalli di concentrazione di parametri da alti a bassi utilizzando la lettura diretta di carte a colori, dischi o recipienti
  • Strisce reattive MQuant® : per una determinazione semi-quantitativa affidabile di ioni e altri composti con lettura visiva o digitale
  • Strisce reattive per pH e cartine MQuant® : misurazione rapida del pH con accurate scale di colore per risultati chiari e affidabili adatti a tutti i terreni, compresi i liquidi con elevata torbidità
Preparazione dei campioni pronti per l'uso di Merck
Preparazione semplice ed efficace con crack set e termoreattori
  • Crack SetSpectroquant ®: offriamo una scelta di tre crack set per determinare il contenuto totale di diversi parametri. Ogni set contiene tutti i reagenti necessari per la digestione con il termoreattore.
  • TermoreattoriSpectroquant ®: offrono 8 programmi di digestione pre-installati per l'uso di routine. Una descrizione delle procedure di digestione è fornita nei fogli di istruzioni inclusi nei kit analitici.