Merck Chemicals per l'industria tecnica
Merck, leader mondiale nelle analisi chimiche, offre un'ampia gamma di reagenti e prodotti chimici di alta qualità per il laboratorio, per qualsiasi tipologia di applicazione.
La collaborazione con VWR offre l'esclusiva opportunità di avvalersi di qualità e servizi senza pari sul mercato. A fianco nell'esperienza dei prodotti chimici da laboratorio, Merck e VWR vantano inoltre specifiche competenze di supporto all'applicazione tecnica. Prodotti personalizzati per sintesi organica, prodotti EMSURE® in formati più grandi, solventi speciali per controllo qualità e soluzioni di sicurezza specifiche per i laboratori di controllo qualità sono solo alcuni esempi dell'offerta Merck, sviluppata per un supporto completo ai clienti.
Per fornire una panoramica delle opportunità offerte dai prodotti Merck per il miglioramento dei processi, abbiamo creato questa pagina dedicata all'industria tecnica. Clicca sui diversi argomenti di seguito per ulteriori informazioni. 
Selezione del prodotto
Se il prodotto non è disponibile nella selezione dedicata all'industria, clicca qui e potrai accedere alla gamma Merck completa
Merck Chemicals for Technical Industry - Application Notes
Titolazione Karl Fischer
La determinazione del contenuto di acqua in prodotti petrolchimici è importante.
Analisi gas-cromatografica
La misurazione di benzene e composti ossigenati nella benzina riformulata è un'applicazione comune eseguita in tutto il mondo, sia nei laboratori interni agli impianti industriali sia in laboratori di analisi di terze parti.
Analisi della misurazione COD nelle acque reflue
L'analisi delle acque reflue è richiesta dagli enti governativi per la protezione dell'ambiente.
Preparazione dei campioni Spectroquant®
I nostri kit analitici contengono già tutti i reagenti necessari per la preparazione e l'analisi dei campioni, quando è necessaria la decomposizione.
PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
PRODOTTI PERSONALIZZATI PER SINTESI ORGANICA
Merck vanta un portafoglio di oltre 5000 prodotti di base per il processo di sintesi, con possibilità di personalizzazione per offrire la soluzione perfetta per applicazioni di produzione specifiche. La personalizzazione è possibile a diversi livelli: confezionamento, analisi, sistemi di prelievo, risorse, ecc. I prodotti Merck offrono i seguenti vantaggi:
  • Tempi abbreviati e risultati più veloci
  • Rischi per la salute ridotti al minimo
  • Produzione su scala industriale semplificata
  • Piena soddisfazione delle specifiche richieste
PRODOTTI EMSURE® IN TAGLI GRANDI
Il marchio EMSURE® comprende solventi e reagenti inorganici di prima qualità, ottimizzati per analisi normate e applicazioni complesse. Questi prodotti offrono i seguenti vantaggi:
  • Profilo delle impurità eccellente
I prodotti EMSURE® vantano le specifiche più complete a livello mondiale. Alcuni prodotti sono stati testati fino a 70 parametri. Ciascun prodotto EMSURE® è accompagnato da un certificato di analisi completo, contenente un profilo dettagliato delle impurità per ciascun lotto. Tali caratteristiche offrono la massima sicurezza analitica e impediscono errori di interpretazione dei risultati causati dalle impurità.
  • Documentazione completa
MSDS, specifiche del prodotto, certificati di analisi specifici per il lotto e informazioni fisico-chimiche sono tutti documenti standard, disponibili 24 ore su 24 nel web shop di VWR. Merck offre inoltre la possibilità di acquistare pacchetti di documentazioni avanzate.
  • Confezionamento comodo e sicuro
Oltre ai formati standard di piccole dimensioni per l'uso in laboratorio, Merck offre inoltre numerosi formati di grandi dimensioni e sistemi di spillaggio per applicazioni di produzione specifiche. Queste soluzioni personalizzate garantiscono manipolazione, stoccaggio e trasporto comodi e sicuri. I prodotti chimici e i reagenti sono protetti da eventuali contaminazioni.
  • Sistemi di spillaggio
Questi sistemi di prelievo sono ideati specificamente per fusti e barili Merck. Sono progettati per garantire il prelievo del solvente in semplicità e sicurezza, rispettando al contempo tutte le relative normative sulla sicurezza. È possibile dotarsi di un sistema con accumulo manuale della pressione, così come anche con pressurizzazione a gas inerte. In aggiunta, sono disponibili tutti i tipi di riduttori, adattatori e accoppiamenti che consentono il collegamento semplice di tutti i componenti.
CONTROLLO QUALITÀ
ACIDI, SALI E SOLVENTI EMSURE® IN TAGLI STANDARD, PER USO IN LABORATORIO
Merck dispone di un'ampia gamma di prodotti ideali per qualsiasi applicazione analitica e per il controllo qualità.
Il marchio EMSURE® comprende solventi e reagenti inorganici di prima qualità, ottimizzati per analisi rigorose e applicazioni complesse. Questi prodotti offrono i seguenti vantaggi:
  • Profilo delle impurità di alta qualità
  • Documentazione completa
  • Confezionamento comodo e sicuro
  • Sistemi di spillaggio 
SOLVENTI SUPRASOLV® PER GAS-CROMATOGRAFIA
La gas-cromatografia è una tecnica analitica di comune utilizzo per la separazione e l'analisi di composti che possono essere vaporizzati senza decomposizioni. Le specifiche del solvente Suprasolv® sono ottimizzate per garantire le massime prestazioni dell'applicazione GC, indipendentemente dall'uso di ECD, FID o MS. Tutti i solventi SupraSolv® sono di alta qualità e vantano un'elevata uniformità tra i lotti, il che offre risultati accurati e riproducibili.
SOLVENTI UNISOLV® PER ANALISI DI TRACCE ORGANICHE
UniSolv® è una soluzione realmente universale per tutte le analisi di tracce organiche. Grazie a speciali procedure, le specifiche UniSolv® sono ancora più ampie ed elevate rispetto alla linea SupraSolv®. Ad esempio, il tempo di ritenzione specificato per ECD è maggiore, mentre la concentrazione ammessa di segnali di interferenza nel range dei tempi di ritenzione è inferiore per tutti i rilevatori. Grazie a tali prestazioni elevate, la linea UniSolv® è consigliata per tutte le attività analitiche che richiedono massimi livelli di affidabilità, quali le analisi di tracce organiche.
LICHROSOLV® HYPERGRADE PER LC-MS
La linea LiChrosolv® Hypergrade è sviluppata appositamente per le applicazioni LC-MS. Il basso livello di sottofondo ionico e la soppressione di ioni ridotta garantiscono elevata riproducibilità e alta efficienza di ionizzazione nelle applicazioni LC-MS. Di recente, Merck ha ampliato la gamma di prodotti LiChrosolv® per offrire ai suoi clienti un sostegno ancora maggiore in queste applicazioni.
REAGENTI LICHROPUR® PER CROMATOGRAFIA A COPPIA IONICA
I reagenti LiChropur®, sviluppati per cromatografia a coppia ionica, sono composti ionici fortemente idrofobici, che formano coppie ioniche neutre con le molecole del campione con carica opposta. Formando tali coppie, i reagenti consentono una separazione fluente delle molecole con e senza carica. Di recente, Merck ha ampliato la gamma di reagenti LiChropur® per offrire un supporto ancora maggiore in queste applicazioni.
STANDARD ICP CERTIPUR®
I materiali di riferimento di alta qualità Certipur® di Merck comprendono standard a elemento singolo e multiplo per ICP. Sono soluzioni pronte all'uso, certificabili e rintracciabili a materiali di riferimento standard primari da NIST. Le rigorose procedure di controllo della qualità garantiscono la massima precisione; gli standard ICP vengono analizzati mediante metodi ICP-OES e ICP-MS e certificati da un laboratorio Merck accreditato a standard ISO 17025. Tutte le informazioni rilevanti sono documentate in certificati di analisi specifiche al lotto. Merck è inoltre un produttore di materiali di riferimento accreditato secondo ISO Guida 34 per standard monoelemento ICP.
AMBIENTE
ANALISI AMBIENTALI
Analisi delle acque semplificata grazie ai nuovi spettrofotometri Prove Merck. L'uso congiunto con i kit analitici Spectroquant® consente di sfruttare appieno il potenziale di questi strumenti e semplificare di conseguenza il flusso di lavoro, per risultati sempre affidabili. Gli spettrofotometri Prove offrono i seguenti vantaggi:
  • Monitoraggio semplice della qualità dell'acqua
  • Ampia varietà di parametri e kit pronti all'uso adatti a qualsiasi necessità
  • Sistema Live ID con indicazione del metodo e selezione delle impostazioni corrette
  • Strumento robusto e semplice da pulire
SICUREZZA
SICUREZZA IN LABORATORIO CON I FLACONI IN HDPE
Speciali flaconi di sicurezza in HDPE Merk per eliminare il rischio di rottura in laboratorio. Questi flaconi hanno un design ottimizzato:
  • Manici di trasporto integrati per una manipolazione ottimale
  • Baricentro dinamico per una migliore manipolazione
  • Smaltimento semplice e a basso impatto ambientale
  • Base del flacone riprogettata per garantire una stabilità ottimale