Media Fill-Simulationen für Getränkeabfüllanlagen sowie photometrische Bestimmung ultraniedriger Bromatkonzentrationen in Trinkwasser
Bei der Herstellung säurearmer aseptischer Getränke müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Abfüllanlage nicht mit schädlichen Bakterien, Hefen oder Schimmelpilzen verunreinigt ist. Das fertig gemischte GranulatLinden-Grain-Medium von Merck wurde in Zusammenarbeit mit Kunden aus der Getränkeindustrie für Media Fill-Simulationen entwickelt. Bromat hat bei oraler Aufnahme eine potenziell krebserregende Wirkung, daher besteht bei den derzeit geltenden Trinkwasserverordnungen ein Grenzwert von 0,01 mg/l. Merck stellt mit dem Spectroquant Prove 600 eine Methode zur Erfassung ultraniedriger Bromat- konzentrationen zur Verfügung.
  • Media Fill-Simulationen für Getränkeabfüllanlagen und Eiszerkleinerer
  • Photometrische Bestimmung von ultraniedrigen Bromatkonzentrationen in Trinkwasser
Anwendungshinweise
Media Fill-Simulationen für Getränkeabfüllanlagen und Eiszerkleinerer
Photometrische Bestimmung von ultraniedrigen Bromatkonzentrationen in Trinkwasser