Screening e biblioteche di composti Maybridge per l'identificazione degli hit (piccole molecole)
Il processo di scoperta del farmaco consiste di diverse fasi: 
  1. validazione target
  2. sviluppo delle analisi
  3. Screening ad ampio spettro (HTS)
  4. Hit to lead (H2L)
  5. ottimizzazione lead
  6. sviluppo preclinico
  7. sviluppo clinico
Durante lo screening ad ampio spettro, si analizzano i composti potenzialmente bioattivi per verificare la loro interazione con un target d’interesse. 
Il seguente passo, hit to lead (H2L), noto anche come generazione lead, inizia con la conferma e valutazione dello screening iniziale degli hit. Successivamente vengono sintetizzati gli analoghi (espansione hit). 
Portafoglio Maybridge
Il portafoglio Maybridge consiste in composti ‘hit-like, lead-like e drug-like’ di altissima qualità in grado di poter generare preziosi dati nei programmi di screening. Questi sono sviluppati specificamente per sostenere il processo di scoperta di farmaci farmaceutici. Il portafoglio Maybridge comprende:
  • High-Throughput Screening (screening ad ampio spettro) per la scoperta dei farmaci. Si tratta di una raccolta di screening che consiste in un insieme di oltre 53.000 molecole di tipo hit-like e lead-like altamente diversificate . La collezione comprende composti progettati individualmente, prodotti con tecniche di sintesi innovative. 
  • Hit-to-Lead Building Blocks di Maybridge, specificamente progettato per la chimica medicinale, che consente lo sviluppo di SAR e l'ottimizzazione hit-to-lead. 
  • Biblioteche di frammenti Maybridge. Lo screening dei frammenti sta ottenendo una più ampia accettazione come metodo efficace per accelerare il processo di scoperta dei farmaci. La collezione di frammenti Maybridge aiuta ad accelerare l'identificazione lead basato sulla struttura e include 30.000 frammenti chimici. 
Maggiori informazioni
Formati di rifornimento 
I composti selezionati sono disponibili in due formati pre-piastre e in fiale con scorte disponibili per il follow-up quando richiesto.
  • piastre con 96 pozzetti con pellicola secca 1 μmol
  • micropiastre con 384 pozzetti con pellicola secca 0.25 μmol
Le piastre con 96 pozzetti possono essere fornite come massa ≥2 µmol o come polvere ≥0.5 mg, pellicole secche o soluzioni DMSO congelate. Le piastre con 96 o 384 pozzetti possono essere fornite come massa 0,1 µmol o come 0.01 mg secche o soluzioni DMSO congelate. Anche i composti possono essere ordinati in formato fiala con massa 2 µmo, come polvere 0.5 mg o come soluzioni DMSO.
Possiamo anche fornire la maggior parte delle principali marche di piastre e fiale e siamo lieti di utilizzare quelli forniti dai clienti su richiesta.
Contatti
Scarica i file biblioteca