Miele Lavavetreria da laboratorio
Con le sue lavavetreria da laboratorio, le procedure speciali di pulizia e gli accessori perfettamente coordinati, Miele Professional offre sistemi completi per il ricondizionamento di diversi tipi di vetreria da laboratorio per i successivi esperimenti analitici. Questi sistemi facilitano l'ottenimento di risultati riproducibili anche in applicazioni difficili nei settori della chimica organica, inorganica e fisica, della biologia, della microbiologia, nei laboratori ospedalieri, nelle farmacie e nelle industrie alimentari e cosmetiche.
Grazie alla competenza di Miele, sono disponibili numerosi modelli con una vasta gamma di programmi, supporti di carico, moduli e altri accessori, per fornire la giusta risposta alle tue esigenze.
Miele ha dedicato gli ultimi 60 anni alla configurazione di specifici cicli di lavaggio consentendo di selezionare il ciclo più adatto alla specifica vetreria da laboratorio.
Con le sue soluzioni pratiche ed efficaci, Miele è la scelta migliore per tutti gli utenti del laboratorio.
Vantaggi Miele:
  • la documentazione completa di tutti i processi di ricondizionamento garantisce il massimo livello di sicurezza
  • Massima flessibilità e uso intuitivo grazie ai nuovi cestelli e agli inserti modulari
  • Prestazioni di pulizia perfette: pressione dell'acqua ideale durante tutte le fasi del programma grazie a una pompa di circolazione brevettata a velocità variabile
  • Massimi standard di igiene: una camera ben saldata e con angoli arrotondati, e il trasferimento degli elementi riscaldanti dalla camera alla pompa di circolazione, impedisce qualsiasi accumulo di sporco
  • Soluzioni personalizzate: diverse configurazioni offrono la perfetta soluzione in un'ampia gamma di applicazioni
Cerchi un lavavetreria da laboratorio?
Lavavetreria da laboratorio compatti
I lavavetreria da laboratorio Miele Professional rappresentano una soluzione di qualità commerciale per la vetreria da laboratorio impiegata negli esperimenti analitici.
Lavavetreria da laboratorio SlimLine
Con i nuovi lavavetreria da laboratorio SlimLine, i metodi di decontaminazione ad alte prestazioni, i prodotti chimici di processo ProCare Lab perfettamente abbinati e i pratici accessori, Miele offre una soluzione completa e sistematica per la decontaminazione della vetreria da laboratorio per esperimenti analitici. Andando oltre gli approcci standard, gli ingegneri Miele, insieme agli utenti, hanno elaborato soluzioni personalizzate per affrontare le sfide quotidiane del laboratorio.
Lavavetreria da laboratorio a grande capacità
Il nuovo modello PLW 86 stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni e facilità d'uso. Questo sistema di lavaggio interamente riprogettato vanta prestazioni notevolmente migliori rispetto alla serie di modelli precedenti e, grazie a una pompa a velocità variabile, è in grado di adattare la pressione di circolazione e il consumo d’acqua al carico in questione.
Desidero maggiori informazioni
Selezione dei prodotti
Qualità MIELE
Un trattamento di qualità che conserva l'integrità della vetreria.
DURAN Group raccomanda le macchine per lavaggio e sanificazione Miele
Garanzia MIELE
Servizio post-vendita Miele: garanzia di sicurezza e affidabilità
Contratti di manutenzione personalizzati in base alle esigenze
Servizi MIELE
Tecnici esperti
Pezzi di ricambio disponibili fino a 15 anni dopo l'acquisto
Assistenza locale