Karl-Fischer-Reagenzien zur Wasserbestimmung
Für analytische Chemiker, die den Wassergehalt genau bestimmen müssen – jedes Mal
Die Reagenzien decken den gesamten Bereich volumetrischer und coulometrischer Reagenzien für die Wasserbestimmung nach der Karl-Fischer-Methode ab.
  • Zuverlässig: Schnelle und stabile Endpunkte für stets exakte Ergebnisse
  • Sicher: Geringe Toxizität und pyridinfrei
  • Konsistent: Mit anderen führenden Marken vergleichbar
  • Praktisch: Lange Produkthaltbarkeit
  • Lieferbar in 1 l- und 500 ml-Glasflaschen
  Beschreibung VE Best.-Nr. Aktionspreis Menge
  CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Methanol 1 l 85450.290E  
  CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Methanol 1 l 85451.290E  
  CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Methanol 1 l 85452.290E  
  Lösungsmittel (Arbeitsmedium), zur Verwendung mit allen TitrANTs 1 l 85453.290E  
  Kombinationslösungsmittel E (ethanolbasiertes Arbeitsmedium) 1 l 85454.290E  
  Fettlösungsmittel CM, unpolares Reagenz (Arbeitsmedium), für unpolare Substanzen, Öle und Fette 1 l 85455.290E  
  Fettlösungsmittel HM, unpolares Reagenz (Arbeitsmedium), für unpolare Substanzen, Öle und Fette 1 l 85456.290E  
  Methanol Quick (Arbeitsmedium), zur Beschleunigung der Einkomponenten-KF-Titration unter Verwendung von CombiNORM 1 l 85457.290E  
  Lösungsmittel (roh), Arbeitsmedium, für Titration in Öle 1 l 85458.290E  
  Keto-Lösungsmittel, Arbeitsmedium, für volumetrische Einkomponenten-KF-Titration in Aldehyden und Ketonen 1 l 85459.290E  
  Lösungsmittel E, ethanolbasiertes Arbeitsmedium 1 l 85460.290E  
  Lösungsmittel CM (Arbeitsmedium), für Titration in Öle 1 l 85461.290E  
  Lösungsmittel ÖL (Arbeitsmedium), für Titration in Öle 1 l 85462.290E  
  CombiNORM 5K, für die Einkomponenten-KF-Titration in Aldehyden und Ketonen, 5 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel K 1 l 85463.290E  
  Lösungsmittel K (Arbeitsmedium), für die Einkomponenten-KF-Titration in Aldehyden und Ketonen, zur Verwendung mit CombiNORM 5K 1 l 85464.290E  
  TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel 1 l 85465.290E  
  TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel 1 l 85466.290E  
  TitrANT 2E, ethanolbasiert, 2 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel E 1 l 85467.290E  
  TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel 1 l 85468.290E  
  TitrANT 5E, ethanolbasiert, 5 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel E 1 l 85469.290E  
  Coulometrisches Reagenz AG, für Zellen mit und ohne Diaphragma 1 l 85470.290E  
  Coulometrisches Reagenz CG 1 l 85471.130E  
  Coulometrisches Reagenz A, für Zellen mit Diaphragma 1 l 85472.260E  
  Coulometrisches Reagenz E, ethanolbasiert, für Zellen mit und ohne Diaphragma 1 l 85473.260E  
  Coulometrisches Reagenz AD, für Zellen ohne Diaphragma 1 l 85474.260E  
  Coulometrisches Reagenz AG-H, für Anwendungen mit langkettigen Kohlenwasserstoffen, für Zellen mit und ohne Diaphragma 1 l 85475.260E  
  Coulometrisches Reagenz A OVEN, zur Verwendung mit Ofen, für Zellen mit und ohne Diaphragma 1 l 85476.260E  
  Coulometrisches Reagenz OIL für Anwendungen mit Ölen, für Zellen mit Diaphragma bevorzugt 1 l 85477.260E  
  Coulometrisches Reagenz K für Anwendungen mit Ketonen, für Zellen mit Diaphragma bevorzugt 1 l 85478.260E  
  Coulometrisches Reagenz CG-K, für Anwendungen mit Ketonen 1 l 85479.130E