Puntali per sistemi robotici J.T.Baker®
Puntali e piastre per sistemi robotici J.T.Baker®
La qualità che desideri per i risultati affidabili di cui hai bisogno. Introduzione dei puntali e delle piastre d’eccellenza J.T.Baker per i sistemi automatizzati di gestione dei liquidi, prodotti e testati per fornire i risultati affidabili necessari per far progredire la scienza.
Richiedi campioni di puntali per sistemi robotici J.T.Baker® qui
Risultati precisi. Minor tempo di inattività.
Progettati con una punta più diritta per un basso rigetto e minori rotture, i nostri puntali per sistemi robotici J.T.Baker sono in grado di dosare anche piccoli volumi con elevata precisione e senza contaminazione. Ora disponibili per l’ordine in una varietà di dimensioni, questi puntali sono progettati per alcune delle stazioni di lavoro robotizzate più popolari.
Adatti per un’ampia gamma di applicazioni, i puntali conduttivi e trasparenti J.T.Baker sono apprezzati da molti laboratori scientifici e diagnostici in tutto il mondo e hanno il supporto del canale di e-commerce leader di mercato di Avantor grazie al quale sono garantiti ordini e consegne facili e convenienti in tutto il mondo.
Prodotti in evidenza
Puntali conduttivi per sistemi robotici J.T.Baker®
I puntali conduttivi per sistemi robotici J.T.Baker consentono il campionamento anche di piccoli volumi di liquido con elevata precisione e senza contaminazione. La conduttività consente al sistema robotico di rilevare e seguire il livello del liquido, garantendo un’immersione minima nel campione.
  • Fabbricati in condizioni di camera bianca (clean room classe 8)
  • Controllo qualità all’avanguardia
  • Ideali per le analisi ad alta produttività
  • Vassoi dotati di codice a barre per l’identificazione automatica (Hamilton, Roche MagNA Pure)
  • Disponibili con o senza filtro
Acquista ora
Piastre multipozzetto J.T.Baker
Prodotte seguendo rigorose procedure di controllo qualità, nello stesso stabilimento che produce i puntali per sistemi robotici J.T.Baker, le piastre multipozzetto J.T.Baker rendono più facile per i medici e i ricercatori acquistare i materiali di consumo del laboratorio di cui hanno bisogno per i loro sistemi robotici di campionamento dei liquidi da una sola fonte.
  • La maggior parte delle piastre è conforme allo standard ANSI/SLAS 1-2004 per le dimensioni delle micropiastre
  • La tenuta dei pozzetti permette un efficiente campionamento ad alta velocità
  • Plastica di alta qualità testata & verificata priva di contaminanti biologici trasversali
  • La codifica alfanumerica permette di assegnare e identificare chiaramente i campioni
  • Le piastre e le guarnizioni sono progettate per adattarsi con precisione le une alle altre
Acquista ora
Puntali per sistemi robotici marcati IVD J.T.Baker®
È disponibile una selezione di puntali per sistemi robotici J.T.Baker® con marchio CE-IVD per applicazioni di diagnostica umana in vitro e adatta all'uso sulle piattaforme robotiche più diffuse!
Acquista ora
Esplora tutti i nostri materiali di consumo per sistemi robotici J.T.Baker
Scopri come i nostri prodotti J.T.Baker di alta qualità per i sistemi di campionamento robotici possono contribuire a migliorare le tue operazioni analitiche e diagnostiche
Vedi tutti i prodotti
White Paper Qualità & Precisione ad ogni passaggio
Informazioni White Paper Qualità & Precisione ad ogni passaggio
Brochure materiali di consumo per sistemi robotici J.T.Baker
Informazioni Brochure materiali di consumo per sistemi robotici J.T.Baker
Qualità da oltre un secolo
Da oltre un secolo, clienti in tutto il mondo si affidano alle prestazioni ottimizzate e testate funzionalmente dei prodotti d'eccellenza di marca J.T.Baker per soddisfare le stringenti esigenze di un’ampia gamma di applicazioni di ricerca e produzione.
Progettato per un minore tempo di inattività
Grazie a decenni di esperienza e innovazione del team di produzione tedesco, i puntali J.T.Baker massimizzano l’uso di puntali robotici e minimizzano il tempo di inattività, una punta più dritta e un coefficiente variazione inferiore che riduce la rottura
Con certificazione ISO per la produzione
La nostra qualità è certificata ISO: il nostro impianto di produzione è certificato ISO 9001; siamo certificati ISO 13485:2016 per la produzione di prodotti medicali e IVD e il processo di fabbricazione è conforme a ISO 50001:2011 Gestione dell’Energia
Sottoposti a test indipendenti per la purezza
Ogni lotto di puntali è testato secondo rigorose procedure di qualità per garantire che siano privi di contaminanti, e sono testati in modo indipendente e certificati come privi di DNasi, RNasi, ATP e pirogeni.
Automazione completa della camera bianca
I puntali per sistemi robotici J.T.Baker sono letteralmente non toccati da mani umane finché non si apre la confezione: la nostra linea di produzione completamente automatizzata opera in condizioni di camera bianca per fornire puntali che soddisfino le specifiche più rigorose per quanto riguarda compatibilità e pulizia. E le nostre strutture per la produzione di utensili e la tecnologia di produzione all’avanguardia hanno come risultato alcuni dei puntali di massima precisione disponibili sul mercato.