Protezione degli occhi e del viso
Dalla semplice protezione degli occhi alle visiere protettive che coprono tutto il viso, VWR dispone dei prodotti necessari per la sicurezza di tutti gli operatori a tutela della protezione personale sul lavoro.
Questo tipo di dispositivo di protezione individuale è realizzato per proteggere gli occhi dal contatto con qualsiasi fattore dannoso o pericoloso.
Alcuni esempi di questi fattori:
- Impatto (ad esempio, frammenti di corpi solidi)
- Radiazioni ottiche (ad esempio, radiazioni correlate a processi di saldatura, riflessi solari, radiazioni laser), radiazioni UV sul posto di lavoro e per la salute
- Polveri e gas (ad esempio, polvere di carbone, fumi di saldatura o aerosol di sostanze chimiche nocive)
- Gocce e schizzi di liquidi (ad esempio, schizzi durante il versamento di prodotti chimici)
- Metalli fusi e corpi solidi caldi (ad esempio, schegge di metalli fusi nei processi metallurgici)
- Archi elettrici (ad esempio, nel corso di lavori con l'alta tensione)
Inoltre VWR offre una linea completa di accessori, dalle soluzioni per la conservazione alle parti di ricambio. In questo modo il vostro investimento sui prodotti per la protezione del viso durerà per tutto il tempo necessario.