Sistemi a flusso laminare d'aria
I sistemi a flusso laminare sono stati accuratamente progettati per proteggere prodotti estremamente delicati da contaminazioni esterne. Un'atmosfera di lavoro estremamente pura viene raggiunta grazie all'immissione di aria attraverso i filtri HEPA. Il flusso di aria può essere orizzontale o verticale.
Selezione del prodotto