BSB-Messung
Der biochemische Sauerstoffbedarf (BSB) ist ein wichtiger Parameter in der Gewässerüberwachung. VWR bietet Produkte für sichere  und zuverlässige Analysemethoden.
BSB-Inkubatoren
Bei allen BSB-Verfahren müssen die Proben für 5 Tage bei 20 °C (68 °F) aufbewahrt werden. VWR bietet eine große Auswahl an temperaturgeregelten Inkubatoren
Respiratorische BSB Eigenkontrolle
Eine Sauerstoffreduzierung führt zu einer bestimmten Druckdifferenz, die mit einem Drucksensor gemessen werden kann. Praktisch und einfach anzuwenden!
Verdünnungs-BSB nach DIN EN
BSB-Messung gemäß EN 1899...
Photometrische BSB-Methode
Beim BSB-Test handelt es sich um einen photometrischen Küvettentest von Merck...